2-Ethynylbenzoic acid 96+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR17875-5G
APOSOR17875-5GEA
230
EUR
APOSOR17875-5G
2-Ethynylbenzoic acid 96+%
2-Ethynylbenzoic acid
Formel:
C₉H₆O₂ Molecular Weight: 146.143 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06203346 CAS-Nummer: 33578-00-6 |