2,3-Dichlor-5-nitropyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR17887-1G
APOSOR17887-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17887-1G
2,3-Dichlor-5-nitropyridin 97%
2,3-Dichloro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Schmelzpunkt: 50…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840432
CAS-Nummer: 22353-40-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III