5-Bromo-3-chloropyridine-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-3-chloropicolinonitrile
OR17892-1G
APOSOR17892-1GEA
21.9
EUR
APOSOR17892-1G
5-Bromo-3-chloropyridine-2-carbonitrile
5-Bromo-3-chloropyridine-2-carbonitrile
Formel:
C₆H₂BrClN₂ Molecular Weight: 217,46 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12827550 CAS-Nummer: 945557-04-0 |