2-(4-Bromobenzyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR17895-1G
APOSOR17895-1GEA
0
EUR
APOSOR17895-1G
2-(4-Bromobenzyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-(4-Bromobenzyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₈BrNO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258846 CAS-Nummer: 1086380-12-2 |