2-(3-Methoxybenzyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR17896-1G
APOSOR17896-1GEA
0
EUR
APOSOR17896-1G
2-(3-Methoxybenzyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-(3-Methoxybenzyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₁NO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258848 CAS-Nummer: 1086380-17-7 |