Maleinsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR17920-100G OR17920-25G OR17920-10G
APOSOR17920-100GEA 109 EUR
APOSOR17920-100G APOSOR17920-25G APOSOR17920-10G
Maleinsäure
Maleinsäure
Formel: C₄H₄O₄
Siedepunkt: 160 °C
Schmelzpunkt: 132…140 °C
Dichte: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063177
CAS-Nummer: 110-16-7
EINECS: 203-742-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR