1,3,5-Tri-tert-butylbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR17927-100G
APOSOR17927-100GEA 116 EUR
APOSOR17927-100G
1,3,5-Tri-tert-butylbenzol 98%
1,3,5-Tri-tert-butylbenzol
Formel: C₁₈H₃₀
Molecular Weight: 246,44 g/mol
Siedepunkt: 121…122 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 67…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008831
CAS-Nummer: 1460-02-2