2-Amino-5-hydroxy-1,3-benzothiazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR17933-250MG
APOSOR17933-250MGEA
0
EUR
APOSOR17933-250MG
2-Amino-5-hydroxy-1,3-benzothiazole
2-Amino-5-hydroxy-1,3-benzothiazole
Formel:
C₇H₆N₂OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00985125 CAS-Nummer: 118526-19-5 |