2-(Methylthio)pyrimidine-4,6(1H,5H)-dione 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR17939-500G
APOSOR17939-500GEA
109
EUR
APOSOR17939-500G
2-(Methylthio)pyrimidine-4,6(1H,5H)-dione 98+%
2-(Methylthio)pyrimidine-4,6(1H,5H)-dione
Formel:
C₅H₆N₂O₂S Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00810414 CAS-Nummer: 1979-98-2 |