tert-Butyl [2-(4-aminophenoxy)ethyl]carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-{2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethoxy}aniline, tert-Butyl 2-(4-aminophenoxy)ethylcarbamate
OR17990-250MG
APOSOR17990-250MGEA
24.8
EUR
APOSOR17990-250MG
tert-Butyl [2-(4-aminophenoxy)ethyl]carbamate
tert-Butyl [2-(4-aminophenoxy)ethyl]carbamate
Formel:
C₁₃H₂₀N₂O₃ Molecular Weight: 252,309 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11922406 CAS-Nummer: 159184-15-3 |