3-Oxoindane-4-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Dihydro-3-oxo-1H-indene-4-carbonitrile, 4-Cyano-3-oxoindane
OR18013-250MG
APOSOR18013-250MGEA
235
EUR
APOSOR18013-250MG
3-Oxoindane-4-carbonitrile 95%
3-Oxoindane-4-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₇NO Molecular Weight: 157,169 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11035917 CAS-Nummer: 215362-26-8 |