3-Methyl-2-nitrophenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Carboxymethyl)-6-methylnitrobenzene, 3-(Carboxymethyl)-2-nitrotoluene, 2-(3-Methyl-2-nitrophenyl)acetic acid
OR18016-250MG
APOSOR18016-250MGEA
79.9
EUR
APOSOR18016-250MG
3-Methyl-2-nitrophenylacetic acid
3-Methyl-2-nitrophenylacetic acid
Formel:
C₉H₉NO₄ Molecular Weight: 195,172 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08276006 CAS-Nummer: 18710-86-6 |