6-Amino-3-bromo-4-chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
OR18021-1G
APOSOR18021-1GEA
203
EUR
APOSOR18021-1G
6-Amino-3-bromo-4-chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
6-Amino-3-bromo-4-chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formel:
C₅H₃BrClN₅ Molecular Weight: 248,468 g/mol Schmelzpunkt: 267…273 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD13193632 CAS-Nummer: 1003298-79-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |