2,5-Dibromthieno[3,2-b]thiophen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR18024-5G
APOSOR18024-5GEA 145 EUR
APOSOR18024-5G
2,5-Dibromthieno[3,2-b]thiophen 98%
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene
Formel: C₆H₂Br₂S₂
Molecular Weight: 298.0181 g/mol
Schmelzpunkt: 124…129 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD03931293
CAS-Nummer: 25121-87-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III