6-Chinoxalincarbonsäurepinakolester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Quinoxaline-6-boronic acid, pinacol ester, 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoxaline
OR18030-1G
APOSOR18030-1GEA
155
EUR
APOSOR18030-1G
6-Chinoxalincarbonsäurepinakolester 95+%
6-Chinoxalincarbonsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₇BN₂O₂ Molecular Weight: 256.1080 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11054040 CAS-Nummer: 1167418-13-4 |