3-Amino-6-brom-2-methoxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Bromo-2-methoxypyridin-3-amine
OR18103-250MG
APOSOR18103-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR18103-250MG
3-Amino-6-brom-2-methoxypyridin
3-Amino-6-bromo-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₇BrN₂O
Molecular Weight: 203,0400 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06738312
CAS-Nummer: 89466-18-2