2-Chloro-N-methylpyrimidin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-4-(methylamino)pyrimidine
OR18111-1G
APOSOR18111-1GEA
59.6
EUR
APOSOR18111-1G
2-Chloro-N-methylpyrimidin-4-amine
2-Chloro-N-methylpyrimidin-4-amine
Formel:
C₅H₆ClN₃ Molecular Weight: 143,58 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09055368 CAS-Nummer: 66131-68-8 |