6-Iodopyridazin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-6-iodopyridazine
OR18114-1G
APOSOR18114-1GEA
24.8
EUR
APOSOR18114-1G
6-Iodopyridazin-3-amine
6-Iodopyridazin-3-amine
Formel:
C₄H₄IN₃ Molecular Weight: 221 g/mol Schmelzpunkt: 158…162 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09991754 CAS-Nummer: 187973-60-0 |