Sodium-1-naphthalenesulphonate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18282-100G OR18282-25G OR18282-500G
APOSOR18282-100GEA 0 EUR
APOSOR18282-100G APOSOR18282-25G APOSOR18282-500G
Sodium-1-naphthalenesulphonate 98%
Sodium-1-naphthalenesulphonate
Formel: C₁₀H₈O₃S
Schmelzpunkt: 299…301 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064964
CAS-Nummer: 130-14-3
EINECS: 204-976-0