(4-Bromphenyl)essigsäureethylester 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Ethyl-(4-bromphenyl)acetat

OR18284-5G
APOSOR18284-5GEA 21.9 EUR
APOSOR18284-5G
(4-Bromphenyl)essigsäureethylester 98%
(4-Bromphenyl)essigsäureethylester
Formel: C₁₀H₁₁BrO₂
Molecular Weight: 243,1 g/mol
Siedepunkt: 88…90 °C/0,35mmHg
Schmelzpunkt: 29…33 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016333
CAS-Nummer: 14062-25-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR