6-(Chlormethyl)uracil 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 6-(Chloromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione

OR18285-25G
APOSOR18285-25GEA 68.3 EUR
APOSOR18285-25G
6-(Chlormethyl)uracil 98%
6-(Chlormethyl)uracil
Formel: C₅H₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 160,56 g/mol
Schmelzpunkt: 256…258 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010095
CAS-Nummer: 18592-13-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR