3-Hydroxy-p-toluylsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Hydroxy-4-methylbenzoic acid
OR18287-5G
APOSOR18287-5GEA 21.9 EUR
APOSOR18287-5G
3-Hydroxy-p-toluylsäure 95%
3-Hydroxy-p-toluylsäure
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Schmelzpunkt: 205…212 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002511
CAS-Nummer: 586-30-1
EINECS: 209-571-2