5-Nitro-1,3-benzodioxol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Nitrobenzo[d][1,3]dioxole, 3,4-Methylenedioxynitrobenzene, 1,2-Methylenedioxy-4-nitrobenzene

OR18289-25G
APOSOR18289-25GEA 21.9 EUR
APOSOR18289-25G
5-Nitro-1,3-benzodioxol 98%
5-Nitro-1,3-benzodioxol
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167,12 g/mol
Schmelzpunkt: 146…148 °C
Flammpunkt: 143 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005824
CAS-Nummer: 2620-44-2
EINECS: 220-055-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR