2-Chlorbenzonitril 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: o-Chlorobenzonitrile

OR18294-250G
APOSOR18294-250GEA 55.1 EUR
APOSOR18294-250G
2-Chlorbenzonitril 99%
2-Chlorbenzonitril
Formel: C₇H₄ClN
Molecular Weight: 137,57 g/mol
Siedepunkt: 232 °C
Schmelzpunkt: 43…46 °C
Flammpunkt: 122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001779
CAS-Nummer: 873-32-5
EINECS: 212-836-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR