2-Amino-2',5-dichlorbenzophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
OR18295-5G
APOSOR18295-5GEA 21.9 EUR
APOSOR18295-5G
2-Amino-2',5-dichlorbenzophenon 98%
2-Amino-2',5-dichlorbenzophenon
Formel: C₁₃H₉Cl₂NO
Molecular Weight: 266,13 g/mol
Schmelzpunkt: 87…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007840
CAS-Nummer: 2958-36-3
EINECS: 220-985-2