[2.2]-Paracyclophan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18296-25G OR18296-5G OR18296-100G
APOSOR18296-25GEA 40.6 EUR
APOSOR18296-25G APOSOR18296-5G APOSOR18296-100G
[2.2]-Paracyclophan 98%
[2.2]-Paracyclophan
Formel: C₁₆H₁₆
Schmelzpunkt: 283…288 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003707
CAS-Nummer: 1633-22-3
EINECS: 216-644-2