Diisopropylcarbodiimid 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: N,N'-Diisopropylcarbodiimid, DIC, 1,3-Diisopropylcarbodiimid, N,N'-Methantetraylbis(1-methylethylamin)

OR18304-100G OR18304-25G
APOSOR18304-100GEA 79.9 EUR
APOSOR18304-100G APOSOR18304-25G
Diisopropylcarbodiimid 99%
Diisopropylcarbodiimid
Formel: C₇H₁₄N₂
Molecular Weight: 126.2 g/mol
Siedepunkt: 145…148 °C
Dichte: 0.815 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065689
CAS-Nummer: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
UN: 2929
ADR: 6.1+3 I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR