O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR18305-100G
OR18305-25G
OR18305-500G
APOSOR18305-100GEA
0
EUR
APOSOR18305-100G
APOSOR18305-25G
APOSOR18305-500G
O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid 98%
O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid
Formel:
CH₆ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012951 CAS-Nummer: 593-56-6 EINECS: 209-798-7 UN: 3261 ADR: 8,II |