1-(2-Hydroxyethyl)piperazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Piperazin-1-ylethanol
OR18310-500G
APOSOR18310-500GEA 29 EUR
APOSOR18310-500G
1-(2-Hydroxyethyl)piperazin 97%
1-(2-Hydroxyethyl)piperazin
Formel: C₆H₁₄N₂O
Molecular Weight: 130.19 g/mol
Siedepunkt: 242…246 °C
Schmelzpunkt: –39 °C
Dichte: 1.061 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005970
CAS-Nummer: 103-76-4
EINECS: 203-142-3