2-Phenyl-2-propanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
α,α-Dimethylbenzylalkohol, (1-Hydroxy-1-methylethyl)benzol
OR18323-25G
APOSOR18323-25GEA
30.6
EUR
APOSOR18323-25G
2-Phenyl-2-propanol 98%
2-Phenyl-2-propanol
Formel:
C₆H₅C(OH)(CH₃)₂ Molecular Weight: 136,19 g/mol Siedepunkt: 215 °C Schmelzpunkt: 32…34 °C Dichte: 0,973 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004456 CAS-Nummer: 617-94-7 EINECS: 210-539-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...