4-Cyanbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR18327-100G
OR18327-25G
OR18327-250G
APOSOR18327-100GEA
102
EUR
APOSOR18327-100G
APOSOR18327-25G
APOSOR18327-250G
4-Cyanbenzoesäure 98%
4-Cyanbenzoesäure
Formel:
C₈H₅NO₂ Molecular Weight: 147.13 g/mol Siedepunkt: 313 Schmelzpunkt: 219…221 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002528 CAS-Nummer: 619-65-8 EINECS: 210-606-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...