6-Bromo-5-chloronicotinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-5-chloropyridine-3-carboxylic acid
OR183414-250MG
APOSOR183414-250MGEA
473
EUR
APOSOR183414-250MG
6-Bromo-5-chloronicotinic acid 95%
6-Bromo-5-chloronicotinic acid
Formel:
C₆H₃BrClNO₂ Molecular Weight: 236,45 g/mol Schmelzpunkt: 158…163 °C |
MDL:
MFCD03426922 CAS-Nummer: 38185-54-5 |