Ethyl 3-amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR183422-1G
OR183422-250MG
APOSOR183422-1GEA
261
EUR
APOSOR183422-1G
APOSOR183422-250MG
Ethyl 3-amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20922023 CAS-Nummer: 27697-60-5 |