Methyl-3-amino-4-chlor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
OR183424-1G
APOSOR183424-1GEA
116
EUR
APOSOR183424-1G
Methyl-3-amino-4-chlor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Methyl-3-amino-4-chlor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel:
C₁₀H₈ClNO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01566406 CAS-Nummer: 35212-86-3 |