Methyl 3-amino-7-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR183430-250MG
APOSOR183430-250MGEA
335
EUR
APOSOR183430-250MG
Methyl 3-amino-7-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₈INO₂S Molecular Weight: 333,145 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29163661 CAS-Nummer: 2089797-56-6 |