2-Methyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)imidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR183431-1G
APOSOR183431-1GEA
516
EUR
APOSOR183431-1G
2-Methyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)imidazo[1,2-a]pyridine
2-Methyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₁₁H₁₀N₄ Molecular Weight: 198,224 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00269358 CAS-Nummer: 264226-27-9 |