2,6-Dimethyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)imidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR183432-1G
APOSOR183432-1GEA
219
EUR
APOSOR183432-1G
2,6-Dimethyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)imidazo[1,2-a]pyridine
2,6-Dimethyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₁₂H₁₂N₄ Molecular Weight: 212,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00269369 CAS-Nummer: 372198-37-3 |