2,7-Dimethyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)imidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR183433-1G
APOSOR183433-1GEA
219
EUR
APOSOR183433-1G
2,7-Dimethyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)imidazo[1,2-a]pyridine
2,7-Dimethyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₁₂H₁₂N₄ Molecular Weight: 212.25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00269378 CAS-Nummer: 372198-31-7 |