3-(1H-Pyrazol-3-yl)-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
OR183434-1G
APOSOR183434-1GEA 219 EUR
APOSOR183434-1G
3-(1H-Pyrazol-3-yl)-1H-indole
3-(1H-Pyrazol-3-yl)-1H-indole
Formel: C₁₁H₉N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06808799
CAS-Nummer: 29903-24-0