3-[4-Methyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazol-2-yl]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR183435-1G
APOSOR183435-1GEA
219
EUR
APOSOR183435-1G
3-[4-Methyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazol-2-yl]pyridine
3-[4-Methyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazol-2-yl]pyridine
Formel:
C₁₂H₁₀N₄S Molecular Weight: 242,3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06808800 CAS-Nummer: 499796-05-3 |