3-(1H-Pyrrol-2-yl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR183437-1G
APOSOR183437-1GEA
219
EUR
APOSOR183437-1G
3-(1H-Pyrrol-2-yl)-1H-pyrazole
3-(1H-Pyrrol-2-yl)-1H-pyrazole
Formel:
C₇H₇N₃ Molecular Weight: 133,151 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06808816 CAS-Nummer: 1019010-39-9 |