N,N-Dimethyl-4-(1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR183438-1G
APOSOR183438-1GEA
219
EUR
APOSOR183438-1G
N,N-Dimethyl-4-(1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonamide
N,N-Dimethyl-4-(1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonamide
Formel:
C₁₁H₁₃N₃O₂S Molecular Weight: 251.305 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1019011-14-3 |