4-[4-(1H-Pyrazol-3-yl)phenyl]sulphonylmorpholine
Lieferant: Apollo Scientific
OR183440-1G
APOSOR183440-1GEA
219
EUR
APOSOR183440-1G
4-[4-(1H-Pyrazol-3-yl)phenyl]sulphonylmorpholine
4-[4-(1H-Pyrazol-3-yl)phenyl]sulphonylmorpholine
Formel:
C₁₃H₁₅N₃O₃S Molecular Weight: 293,342 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07774261 CAS-Nummer: 1019011-88-1 |