1-Methyl-4-[4-(1H-pyrazol-3-yl)phenyl]sulphonyl-piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR183441-1G
APOSOR183441-1GEA 0 EUR
APOSOR183441-1G
1-Methyl-4-[4-(1H-pyrazol-3-yl)phenyl]sulphonyl-piperazine
1-Methyl-4-[4-(1H-pyrazol-3-yl)phenyl]sulphonyl-piperazine
Formel: C₁₄H₁₈N₄O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07774266
CAS-Nummer: 1019012-25-9