N,N-Dimethyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR183442-1G
APOSOR183442-1GEA 219 EUR
APOSOR183442-1G
N,N-Dimethyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonamide
N,N-Dimethyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonamide
Formel: C₁₁H₁₃N₃O₂S
Molecular Weight: 251,305 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07774271
CAS-Nummer: 1019012-63-5