1-Methyl-4-[3-(1H-pyrazol-3-yl)phenyl]sulphonyl-piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR183445-1G
APOSOR183445-1GEA
0
EUR
APOSOR183445-1G
1-Methyl-4-[3-(1H-pyrazol-3-yl)phenyl]sulphonyl-piperazine
1-Methyl-4-[3-(1H-pyrazol-3-yl)phenyl]sulphonyl-piperazine
Formel:
C₁₄H₁₈N₄O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07774286 CAS-Nummer: 1019013-80-9 |