2,8-Dimethyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)imidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR183447-1G
APOSOR183447-1GEA
219
EUR
APOSOR183447-1G
2,8-Dimethyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)imidazo[1,2-a]pyridine
2,8-Dimethyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₁₂H₁₂N₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00269634 CAS-Nummer: 372198-36-2 |