3-Phenyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)isoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR183449-1G
APOSOR183449-1GEA
219
EUR
APOSOR183449-1G
3-Phenyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)isoxazole
3-Phenyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)isoxazole
Formel:
C₁₂H₉N₃O Molecular Weight: 211,219 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00832976 CAS-Nummer: 264225-67-4 |