3-(2,5-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
OR183450-1G
APOSOR183450-1GEA
145
EUR
APOSOR183450-1G
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazol
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 204,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02091528 CAS-Nummer: 181122-45-2 |