3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
OR183451-1G
APOSOR183451-1GEA
145
EUR
APOSOR183451-1G
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazol
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 204,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02091529 CAS-Nummer: 150433-17-3 |